Fortfahren mit
A4665
Alamethicin aus Trichoderma viride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Antibiotikum U-22324
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 299,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 502,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.000,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5213858
€ 299,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)C(C)(C)NC(C)=O)C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CO)Cc3ccccc3
InChI
1S/C92H150N22O25/c1-47(2)43-58(72(127)108-92(24,25)84(139)113-41-29-33-59(113)73(128)103-65(48(3)4)75(130)111-90(20,21)82(137)112-89(18,19)80(135)102-56(37-40-64(120)121)70(125)101-55(35-38-61(93)117)69(124)98-54(46-115)44-53-31-27-26-28-32-53)99-63(119)45-95-77(132)85(10,11)110-76(131)66(49(5)6)104-81(136)88(16,17)107-71(126)57(36-39-62(94)118)100-67(122)50(7)96-78(133)86(12,13)106-68(123)51(8)97-79(134)87(14,15)109-74(129)60-34-30-42-114(60)83(138)91(22,23)105-52(9)116/h26-28,31-32,47-51,54-60,65-66,115H,29-30,33-46H2,1-25H3,(H2,93,117)(H2,94,118)(H,95,132)(H,96,133)(H,97,134)(H,98,124)(H,99,119)(H,100,122)(H,101,125)(H,102,135)(H,103,128)(H,104,136)(H,105,116)(H,106,123)(H,107,126)(H,108,127)(H,109,129)(H,110,131)(H,111,130)(H,112,137)(H,120,121)/t50-,51-,54+,55-,56-,57-,58-,59-,60-,65-,66-/m0/s1
InChI key
LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
General description
Alamethicin ist ein Antibiotikum und ein zytolytisches Peptid, das eine amphipathische α-Helixstruktur in biologischen Membranen bilden kann.[1] Es ist ein lineares Peptaibol, das aus 20 Aminosäureresten besteht. Es gehört zu der Klasse der nicht ribosomalen Peptide (NRP) und ist mit Alpha-Amino-Isobuttersäure geladen.[2]
Application
Alamethicin aus Trichoderma viride wird wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung der Wirkung der Glutamattransporter auf das Na+/K+-ATPase-abhängige extrazelluläre K+, das während der neuronalen Aktivität transient ist[3]
  • zur Untersuchung der Bildung von Anionen-permeablen Kanälen in planaren Lipiddoppelschichten durch Magainin I, gewonnen aus der Haut von Xenopus[1]
  • zur Untersuchung der Permeabilität des apikalen Meristems und der Epidermis von Wurzeln und zellulaseinduzierter Resistenz gegenüber Alamethicin bei Arabidopsis thaliana[2]
  • zur Untersuchung der zytotoxischen Wirkungen der Okadasäure von Algentoxinen und Mykotoxinen auf die menschlichen Darm-(HT-29) und Neuroblastom(SH-SY5Y)-Zelllinien[4]
  • zur Analyse der strukturellen Variationen und biologischen Aktivität von aus der Longibrachiatum-Klade der Gattung der filamentösen Pilze Trichoderma gewonnenen Peptaibolen.[5]
Biochem/physiol Actions
Alamethicin löst Resistenz in Pflanzen aus und schädigt sie durch Läsionen und schnelles Absterben, was auf die Spaltung mit ribosomaler Ribonukleinsäure (rRNA) zurückzuführen ist. Es kann die Permeabilität des apikalen Meristems und der Epidermis von A. thaliana-Wurzeln verursachen. Alamethicin führt bei Bryonia dioica zu einer durch Jasmonate induzierten Rankenwindung.[5]
Analysis Note
Mischung von Alamethicin-Homologen
Other Notes
Ac-2-MeAla-L-Pro-2-MeAla-L-Ala-2-MeAla-L-Ala-L-Glu(NH2)-2-MeAla-L-Val-2-MeAla-Gly-L-Leu-2-MeAla-L-Pro-L-Val-2-MeAla-2-MeAla-L-Glu-L-Glu(NH2)-Phenylalaninol
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5361A4888A2411
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
~80% (HPLC)
assay
~80% (HPLC)
form
powder
form
DMSO solution
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf