Fortfahren mit
U6751
Uridin-5′-diphosphoglucuronsäure Trinatriumsalz
98-100%, from yeast, powder
Synonym(e):
UDP-GlcA, UDPGA, Uridin-diphosphat-glucuronsäure Trinatriumsalz, Uridin[5′]diphospho[1]-α-D-glucopyranosuronsäure Trinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 398,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 774,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.390,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.380,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H19N2Na3O18P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
646.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
98-100%
Biological source:
bovine liver, rabbit muscle, yeast
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Uridin-5′-diphosphoglucuronsäure Trinatriumsalz, 98-100%
Quality Segment
biological source
bovine liver, rabbit muscle, yeast
assay
98-100%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C15H22N2O18P2.3Na/c18-5-1-2-17(15(26)16-5)12-9(22)6(19)4(32-12)3-31-36(27,28)35-37(29,30)34-14-10(23)7(20)8(21)11(33-14)13(24)25;;;/h1-2,4,6-12,14,19-23H,3H2,(H,24,25)(H,27,28)(H,29,30)(H,16,18,26);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,14-;;;/m1.../s1
InChI key
XXXUNWUNTOMVIG-QWGSIYABSA-K
Application
Uridin 5′-diphosphoglucuronsäure Trinatriumsalz wurde bei der Optimierung eines Inkubationsassays und eines Glucuronidierungsassays eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Uridin 5′-diphosphat-glucuronsäure (UDP-GlcA) ist ein aus Carbonsäure gebildetes Zuckernukleotid. Sie ist an der Biosynthese zahlreicher Zellkomponenten beteiligt. UDP-GlcA ist ein Glycosyl-Donor für Glycosyltransferasen bei der Biosynthese verschiedener Zellkomponenten wie Glycosaminglycane, einiger N- und O-verknüpfter Glycane, Glycosphingolipide und Pektine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U5625U5252U6375
biological source
bovine liver, yeast, rabbit muscle
biological source
Saccharomyces cerevisiae, enzyme from bovine liver (catalase), enzyme from rabbit muscle (LDH)
biological source
synthetic (organic)
biological source
(chemical)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
98-100%
assay
98-100%
assay
≥97%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. For how long is the UDP-GA trisodium salt stable in powder form at -20°C?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis.
      Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf .