Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 148,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 305,00 |
Über diesen Artikel
€ 148,00
assay
98% (TLC)
form
solid
mol wt
174.2
packaging
pkg of 10 g (10837091001), pkg of 25 g (11359061001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
17-170 μg/mL
technique(s)
western blot: suitable
pKa
7.0
mp
92-94 °C
solubility
>10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
20-25°C
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
PMSF (Phenylmethylsulfonylfluorid) wurde für die Herstellung von Proteinextrakten aus Geweben und Zellen vor der Durchführung von Western Blots verwendet.[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Arbeitskonzentration: 17 bis 170 μg/ml (0,1 bis 1 mM)
Arbeitslösung: Aufgrund der kurzen Halbwertszeit von PMSF muss bei jedem Reinigungsschritt frische Lösung zugegeben werden. Unter bestimmten Bedingungen wie einem alkalischen pH-Wert hat PMSF möglicherweise eine Halbwertszeit von nur 35 Minuten. Hohe Salzkonzentrationen (3 M), wie sie oft zur Ausfällung von Proteinen verwendet werden, können außerdem die Hemmung von PMSF umkehren. Pefabloc SC wird als ungiftige, wasserlösliche und in Wasser stabile Alternative empfohlen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 15 bis 25 °C
PMSF-Stammlösungen in 100 % Isopropanol bei 15 bis 25 °C sind mindestens 9 Monate haltbar.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% (TLC) | assay ≥98.5% (GC) | assay - | assay ≥99% (GC) |
| form solid | form powder | form liquid | form crystalline solid |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
| storage temp. 20-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 10-30°C |
| solubility >10 mg/mL | solubility dry solvents (ethanol, methanol, and 2-propanol): 200 mM (Stock solution are stable for months at 4°C.), H2O: unstable | solubility - | solubility ethanol: soluble, isopropanol: soluble, methanol: soluble |
| mp 92-94 °C | mp 91-94 °C | mp - | mp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?