Fortfahren mit
N1630
β-Nicotinamidadenin-dinucleotidphosphat-2′-Phosphat, reduziert Tetranatriumsalz
≥93% (HPLC)
Synonym(e):
β-NADPH, 2′-NADPH Hydrat, Coenzym II reduziert Tetranatriumsalz, Dihydronicotinamidadenin-dinucleotidphosphat Tetranatriumsalz, NADPH Na4, TPNH2 Na4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 395,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 643,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.930,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 7.040,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
833.35 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
220-163-3
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
Solubility:
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
Biological source:
chicken
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Application
ββ-NADPH eignet sich für Folgendes:
  • Entsättigung von Fettsäuren
  • Assay der Desaturase-Aktivität
  • den histochemischen Nachweis der NADPH-Diaphorase-Aktivität im Thorakalmark von Ratte, Kaninchen und Fasan
  • Messung von Glutathion in Oligodendrozytenkulturen
Biochem/physiol Actions
ββ-NADPH ist die reduzierte Form von NADP+ und wird durch den Pentosephosphatweg erzeugt. Es dient als Träger der reduzierenden Kraft und überträgt H+ und 2 e auf oxidierte Vorläufer in den Reduktionsreaktionen der Biosynthese. Es ist ein essenzielles Coenzym für die katalytische Aktivität von Enzymen wie Glutathion-Reduktase, Diacetyl-Reduktase, Dihydrofolat-Reduktase, Glutamin-Dehydrogenase, p-Hydroxybenzoat-Hydroxylase, NADPH-FMN-Oxidoreduktase, Nitrat-Reduktase und Thioredoxin-Reduktase. Es ist auch Bestandteil der Cytochrom-P450-Elektronentransportsysteme.
NADPH ist ein Elektronenspender und Cofaktor vieler Redox-Enzyme, einschließlich Stickoxid-Synthetase.
Preparation Note
Chemisch reduziert
Other Notes
abgefüllt nach Gewicht des Feststoffs
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N7505N650593219
description
≥93% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
ampule, ≥90% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
assay
≥90% (HPLC)
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
10 mM NaOH: soluble-50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
solubility
-
biological source
chicken
biological source
chicken
biological source
chicken liver
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)