Fortfahren mit
78830
Phenylmethansulfonylfluorid
≥99.0% (T)
Synonym(e):
α-Toluol-sulfonylfluorid, Benzylsulfonylfluorid, DFP-Substitute, PMSF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 530,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7FO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.19
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-350-2
Beilstein/REAXYS Number:
2088311
MDL number:
€ 44,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
≤0.2% water
input
general use sample(s)
mp
92-95 °C
solubility
anhydrous isopropanol: soluble 35 mg/mL, clear to faintly hazy, colorless to faintly yellow (Heating required)
storage temp.
room temp
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Phenylmethylsulfonylfluorid wurde als Komponente im Radioimmunpräzipitationspuffer für die Western Blot-Analyse verwendet. Es wurde auch als Komponente im RAW264.7 Zelllysepuffer für Western Blot-Analysen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Phenylmethansulfonylfluorid verbessert die Stabilität von Plasmalipidom in der lipidomischen und metabolomischen Analyse. Dieser Serinprotease-Inhibitor reduziert das Sprungverhalten, das Naloxon in morphinabhängigen Mäusen ausfällt.
Other Notes
Spezifischer Trypsin- und Chymotrypsin-Inhibitor. Weniger giftiger Ersatz für Diisopropylfluorphosphat. Potenziert die Auswirkungen einer Ischämie auf die Hirnmitochondrien durch Hemmung der Phospholipase C.
Spezifischer Trypsin- und Chymotrypsin-Inhibitor; weniger giftiger Ersatz für Diisopropylfluorphosphat. Potenziert die Auswirkungen einer Ischämie auf die Hirnmitochondrien durch Hemmung der Phospholipase C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P76269348252332
description
≥99.0% (T)
description
≥98.5% (GC)
description
~0.1 M in ethanol (T)
description
Phenylmethylsulfonyl Fluoride, CAS 329-98-6, is an irreversible inhibitor of serine proteases. It causes sulfonylation of the active-site serine residues.
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
assay
≥99% (GC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
microbial, synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
liquid
form
crystalline solid
solubility
anhydrous isopropanol: soluble 35 mg/mL, clear to faintly hazy, colorless to faintly yellow (Heating required)
solubility
dry solvents (ethanol, methanol, and 2-propanol): 200 mM (Stock solution are stable for months at 4°C.), H2O: unstable
solubility
-
solubility
ethanol: soluble, isopropanol: soluble, methanol: soluble
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylmethansulfonylfluorid
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)