Direkt zum Inhalt
219466
CELLULYSIN Cellulase, Trichoderma viride
Synonym(e):
β-D-glucosidase, endo-β-1,4 glucanase, cellobiohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥10,000 units/g dry wt.
Biological source:
fungus (Trichoderma viride)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fungus (Trichoderma viride)
form
solid
specific activity
≥10,000 units/g dry wt.
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
transformation: suitable
color
yellow-white
input
plant, fungi and insect sample(s)
solubility
water: soluble
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Cellulase umfasst Endo-β-1,4-glucanase, Cellobiohydrolase und β-D-Glucosidase. Sie wird häufig von Bakterien und Pilzen erzeugt.
Application
CELLULYSIN Cellulase, Trichoderma viride wird wie folgt verwendet:
  • für den Aufschluss von transgenen BY-2-Zellen, die einer Fixierung mit Paraformaldehyd ausgesetzt wurden
  • in der Enzymmischung für die In-situ-Hybridisierung von Pflanzenchromosomen
  • in der Enzymlösung für die Umwandlung von Phytophthora-Spezies
  • zum Isolieren von intakten Zellen und Protoplasten aus Pflanzengewebe
Biochem/physiol Actions
Cellulase ist nützlich in der Lebensmittel-, Futtermittel-, Textil-, Leder-, Detergens- und Papierindustrie. Sie wird auch bei der Fasermodifikation, Biomassefermentation und in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 3 Tage und bei einer Temperatur von -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Eine Einheit ist ein Maß der Abbauaktivität mit einem Filterpapiersubstrat bei 40 °C und einem pH-Wert von 4,0.
Takebe, I., et al. 1968. Plant Cell Physiol.9, 115.
Tomita, Y., et al. 1968. J. Ferment. Technol.46, 701.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CELLULYSIN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)