Merck
T7293
Millipore
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, 11.0-16.0% Total N
Synonym(e):
Pepton aus Casein, Pepton aus Casein, Pankreasverdauung von Casein.
Größe auswählen
250 G
€ 189,00
1 KG
€ 572,00
€ 189,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 189,00
1 KG
€ 572,00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
€ 189,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Trypton, Microbiologically tested.
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Form
powder
Qualität
Microbiologically tested.
Verpackung
bottle of 1 kg
bottle of 250 g
Stickstoffbestimmung
11.0-16.0% total
Verlust
≤6% loss on drying
Farbe
light yellow
pH-Wert
6.9-7.4
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
Escherichia coli
Haemophilus spp.
Lactobacillus spp.
Streptococcus spp.
coliforms
Allgemeine Beschreibung
Trypton ist eine Peptidmischung, die üblicherweise als Nährstoffquelle in mikrobiologischen Nährmedien verwendet wird. Es wird aus verdautem Sojakasein gewonnen und enthält eine komplexe Mischung aus Aminosäuren und Peptiden, einschließlich Tryptophan. Trypton wird häufig in Kombination mit anderen Zutaten wie Hefeextrakt und Agar verwendet, um ein nährstoffreiches Umfeld für das Wachstum von Mikroorganismen zu schaffen. Es ist besonders nützlich für die Kultivierung anspruchsvoller Bakterien, die eine komplexere Nährstoffquelle als einfache Zucker oder Aminosäuren benötigen. Trypton wird auch als Bestandteil einiger Anreicherungsbrühen verwendet und ist ein gängiger Bestandteil kommerzieller Medienformulierungen.
Anwendung
Trypton hat eine Vielzahl von Anwendungen in der Mikrobiologie, darunter:
  • Wachstumsmedien: Trypton wird häufig als Nährstoffquelle in Wachstumsmedien für Bakterien, Hefe und andere Mikroorganismen verwendet. Es kann allein oder in Kombination mit anderen Bestandteilen wie Agar, Glukose und Salzen verwendet werden, um eine vollständige Nährstoffquelle für das mikrobielle Wachstum zu bieten.
  • Anreicherungsmedien: Trypton wird häufig Anreicherungsbrühen hinzugegeben, um das Wachstum langsam wachsender oder gestresster Bakterien in klinischen oder Umweltproben zu fördern. Dies ist besonders nützlich bei Proben, in denen die Zielmikrobe nur in geringer Zahl vorhanden oder schwer zu isolieren ist
  • Produktion rekombinanter Proteine: Trypton ist ein Bestandteil vieler bakterieller Wachstumsmedien, die zur Herstellung rekombinanter Proteine verwendet werden. Es ist eine reichhaltige Quelle von Aminosäuren und Peptiden, die für die Proteinbiosynthese benötigt werden.
  • Es wird darüber hinaus in mikrobiologischen Tests verwendet, um die minimale Hemmkonzentration (MHK) von antimikrobiellen Wirkstoffen gegen Testorganismen zu bestimmen. Die vielfältigen und vielseitigen Eigenschaften von Trypton machen es zu einem wertvollen Hilfsmittel in verschiedenen mikrobiologischen Anwendungen
Angaben zur Herstellung
Casein-Hydrolysat (pankreatisch)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joseph A Bentil et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 35(6), 82-82 (2019-05-28)
In developing countries, local enzyme production can help decrease the dependency of imported enzymes for bioconversion of e.g. cellulosic feedstocks, but the use of conventional nitrogen sources contributes significantly to such enzyme production cost. Use of local resources is therefore
Tarja Kaijalainen et al.
Journal of clinical microbiology, 42(1), 412-414 (2004-01-13)
In STGG (skim milk, tryptone, glucose, glycerol) medium at -80 degrees C, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis isolates survived for at least 3 years, and the same species have survived in nasopharyngeal swabs for at least 1.5 years.
Samantha B Kasloff et al.
Scientific reports, 11(1), 984-984 (2021-01-15)
The spread of COVID-19 in healthcare settings is concerning, with healthcare workers representing a disproportionately high percentage of confirmed cases. Although SARS-CoV-2 virus has been found to persist on surfaces for a number of days, the extent and duration of
S Oh et al.
Applied and environmental microbiology, 61(11), 3809-3814 (1995-11-01)
This study was undertaken to find optimum conditions of tryptone, yeast extract, glucose, Tween 80, and incubation temperature for the growth of Lactobacillus casei YIT 9018 and to assess the effects of these factors by use of response surface methodology.
Frederick K Balagaddé et al.
Science (New York, N.Y.), 309(5731), 137-140 (2005-07-05)
Using an active approach to preventing biofilm formation, we implemented a microfluidic bioreactor that enables long-term culture and monitoring of extremely small populations of bacteria with single-cell resolution. We used this device to observe the dynamics of Escherichia coli carrying
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.