Fortfahren mit
A5306
Bakteriologischer Agar
for molecular biology
Synonym(e):
Agar, Agar-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 294,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 990,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C12H18O9)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
50405901
NACRES:
NA.31
EC Number:
232-658-1
MDL number:
eCl@ss:
42040102
€ 294,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Bakteriologischer Agar ist eine kolloidale Substanz und ein Bestandteil der Zellwand, der aus Rhodoyceae (Meeresalgen) und Gelidium sp gewonnen wird. Agarose bildet in Verbindung mit Agaropektin dieses Polysaccharid. Es wird auch als Agar-Agar bezeichnet und ist ein Polymer von Galactosid. Dieser Agar ist in kochendem Wasser löslich, nicht aber in kaltem Wasser.
Application
Bakteriologischer Agar wird verwendet:
  • als Bestandteil von ATCC-Agar für die Kultivierung von Escherichia coli
  • als eines der experimentellen Futtermittel für die Brut von atlantischen Lachsen zur Untersuchung des Protein- und Lysinbedarfs für die Erhaltung und das Gewebewachstum
  • als Bestandteil von Hefeextrakt-Pepton-Dextrose-Medium, Luria-Bouillon-Medium und synthetischem vollständigem Dropout-Medium für die Kultivierung von Escherichia coli.
Biochem/physiol Actions
Bakteriologischer Agar wird allgemein als Kulturmedium für Mikroorganismen verwendet. Er unterstützt den Fermentationsprozess. Agar-Agar dient in der Nahrungsmittelverarbeitung als Konservierungsmittel. Er kommt auch in verschiedenen anderen Anwendungen zum Einsatz, z. B. als Emulgator, Träger, Schmiermittel, Stabilisator, laxatives Sprengmittel in der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie. Agar-Agar wird auch in fotografischen Emulsionen verwendet.
Analysis Note
Ein aufgereinigter Agar, in dem die ursprünglichen natürlich vorkommenden Pigmente, Salze und verschiedene Stoffe auf ein Minimum reduziert wurden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05038A668656763
Agar suitable for microbiology
Millipore
05038
Agar
Agar high purity, low ionic content, low gel strenght, suitable for microbiology
Millipore
56763
Agar
form
powder
form
powder
form
granular
form
powder
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf