Fortfahren mit
Y1625
Hefeextrakt
for use in microbial growth medium
Yeast Extract
Synonym(e):
SELECT Hefeextrakt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,90
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 312,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
eCl@ss:
42040000
EC Number:
232-387-9
NACRES:
NA.85
MDL number:
€ 82,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable using
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
SMILES string
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Hefeextrakt wird von verschiedenen Hefearten produziert, hauptsächlich von Saccharomyces cerevisiae oder Bäckerhefe. [1] Neben seiner Anwendung als Supplement für Kulturmedien in der mikrobiellen Forschung und Biotechnologie wird Hefeextrakt [1] auch als Bestandteil komplexer Medien für industrielle Fermentationen sowie[2]als Nährstoffquelle für verschiedene mikrobielle Medien eingesetzt.
Application
Für bakteriologische Anwendungen mit verschiedenen Mikroorganismen
Hefeextrakt wird bei einer Vielzahl von Mikroorganismen und molekulargenetischen Anwendungen als bakteriologische Medienkomponente eingesetzt.
Hefeextrakt wird eingesetzt als Bestandteil von:
  • komplexen Medien für die Kultivierung von E. coli--Klonen für Schüttelkolbenexperimente [3]
  • Kulturmedien zur Kultivierung der Bakterienspezies Gluconacetobacter xylinus [4]
  • YEB-Medium (Hefeextrakt, Rindfleischextrakt) für die Agrobacterium-vermittelte Transformation [5]
Other Notes
Wasserlöslicher Teil von autolysierter Hefe mit intakten B-Vitaminen. Hefeextrakt ist eine Mischung aus Aminosäuren, Peptiden, wasserlöslichen Vitaminen und Kohlenhydraten und kann als Additiv für Nährmedien verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7016109182Y1626
application(s)
agriculture
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable using
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
storage temp.
room temp
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hefeextrakt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I wonder how much tryptophan exist in yeast extract
    1 answer
    1. The tryptophan concentration for this product has not been determined.
      Helpful?
  2. what is the yeast grown on? are there any animal components?
    1 answer
    1. The source of this material may change from lot to lot and is reported on the Certificate of Origin. To check the source of a current lot, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Documentation" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  3. I was wondering what the carbon, nitrogen, phopsphor and mineral content is in this yeast extract.
    1 answer
    1. This product is tested for nitrogen and sodium content only. The nitrogen content is lot-specific with a range of 9-12 %, while the highest allowable sodium content is 5 %. These values are reported on the Certificate of Analysis. The material is not tested for carbon, phosphor, or other mineral content.
      Please see the link below to review the product specifications:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/549/569/Y1625-BULK________SIGMA____.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review