Merck
95039
Trypton enzymatischer Verdau aus Casein
Pancreatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Casein, Enzymatischer Trypton-Aufschluss aus Casein, Pepton aus Casein, tryptisch verdaut
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 KG
€ 197,00
5 KG
€ 935,00
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
293-428-4
NACRES:
NA.85
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
form
powder
composition
amino-nitrogen, ≥3.5% , total nitrogen (N), ≥12%
ign. residue
≤17.0%
loss
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
61044701711.11931
Tryptone Plus for biotechnological purposes
61044
Tryptone Plus
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
grade
for biotechnological purposes
grade
for biotechnological purposes
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
pH
6.0-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.2-7.2 (25 °C)
pH
5.5±1.0 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.7-7.7
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
General description
Trypton ist ein Allzweckpepton, das durch den Aufschluss von Casein mit der Protease Trypsin erzeugt wird. Es wird zur Kultivierung der meisten Bakterien, Pilze und einiger Protozoen eingesetzt. Casein ist das Hauptprotein von Milch und eine reichhaltige Quelle für stickstoffhaltige Nährstoffe (in den Aminosäuren). Dieses Pepton wird für Kulturmedien in der analytischen Mikrobiologie und in der industriellen Fermentation empfohlen.
Application
Trypton aus enzymatischen Caseinaufschluss kann zur Verwendung in molekulargenetischen Medien wie NZCYM-, NZYM- und NZM-Bouillon entwickelt werden. Die angereicherten NZ-Medien können für Folgendes verwendet werden: -
  • Wachstum rekombinanter Stämme von E. coli
  • Propagieren von Theta-Bakteriophagen
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ohana Y A Costa et al.
Microorganisms, 8(2) (2020-02-16)
The phylum Acidobacteria is widely distributed in soils, but few representatives have been cultured. In general, Acidobacteria are oligotrophs and exhibit slow growth under laboratory conditions. We sequenced the genome of Granulicella sp. WH15, a strain obtained from decaying wood
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
95039-1KG-F04061833301876
95039-5KG-F04061833301913
95039-50G-F04061833412077