Merck
79884
Supelco
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (KT)
Synonym(e):
Dinatriumethylendiamintetraacetat Dihydrat, EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Edathamil, Edetat Dinatriumsalz Dihydrat, Sequestrene Na2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.24
Beilstein:
3900609
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
99.0-101.0% (KT)
Form
crystals
Qualität
LiChropur
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
248 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.145
λ: 280 nm Amax: ≤0.025
SMILES String
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChIKey
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Chelatbildner mit divalenten Kationen. Blockiert Enzyme wie Metallproteasen, die für ihre Aktivität divalente Kationen benötigen.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)