Fortfahren mit
5.43835
Ammoniumhydrogencarbonat
for HPLC LiChropur
Synonym(e):
Ammoniumhydrogencarbonat, Ammoniumbicarbonat, Ammoniumcarbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)HCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.06
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
213-911-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
67 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
106 °C
solubility
220 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn+2].[Zn+2].N.N.[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-].OC(=O)O
InChI
1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI key
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
General description
Ammoniumhydrogencarbonat wird in HPLC verwendetAnalyse als Komponente der mobilen Phase verwendet. Es handelt sich um ein flüchtiges Puffersalz, daspH-Kontrolle und Pufferkapazität bei HPLC-Trennungen bietet.
Application
  • Aluminon: Its Limited Application as a Reagent for the Detection of Aluminum Species: Diese Forschungsarbeit untersucht die Anwendungsgrenzen des Aurin-Tricarbonsäure-Ammoniumsalzes als Reagenz für den Nachweis von Aluminiumspezies und bietet kritische Einblicke in seine Spezifität und Wechselwirkung mit Metallionen (Clark RA, Krueger GL, 1985).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.33005A614109830
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
solubility
220 g/L
solubility
220 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
106 °C
mp
106 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumhydrogencarbonat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1