Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 215,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOH · N(CH2CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.24
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
51242002
Beilstein/REAXYS Number:
3688333
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
λ
neat
UV absorption
λ: 250 nm Amax: ≤0.1, λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 300 nm Amax: ≤0.01, λ: 500 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
CC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-4-7(5-2)6-3;1-2(3)4/h4-6H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
InChI key
AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Direct enantiomeric resolution of betaxolol with application to analysis of pharmaceutical products.: This study presents a method for the direct enantiomeric resolution of betaxolol, where acetic acid and triethylamine are used to facilitate the chiral separation in analytical processes, showcasing its application in pharmaceutical analysis (Hefnawy et al., 2007).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) ion pair chromatography: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| UV absorption λ: 250 nm Amax: ≤0.1, λ: 300 nm Amax: ≤0.01 | UV absorption - | UV absorption - | UV absorption - |
| λ neat | λ - | λ - | λ - |
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?