Merck
81101
Supelco
Triethylamin
suitable for HPLC, LiChropur, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
N,N-Diethylethanamin
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
Beilstein:
605283
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NB.21
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
51.75 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
LiChropur
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
593 °F
Expl.-Gr.
8 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
pH-Wert
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−115 °C (lit.)
Dichte
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Absorption
cut-off at 250.0-280.0 nm
SMILES String
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Triethylamine may be used as a mobile phase in:
  • High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of levofloxacin in soft tissue, bone, bile and serum.
  • HPLC determination of phospho- and sphingo-lipids in dairy products.
  • HPLC determination of amoxicillin in premixes.
Verpackung
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Analysis of phospho-and sphingolipids in dairy products by a new HPLC method
Rombaut R, et al.
Journal of Dairy Science, 88(2), 482-488 (2005)
Rapid determination of amoxicillin in premixes by HPLC
Dousa M and Hosmanova R
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(2), 373-377 (2005)
An HPLC assay and a microbiological assay to determine levofloxacin in soft tissue, bone, bile and serum
Bottcher S, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 25(2), 197-203 (2001)