Fortfahren mit
56865
Ammoniumtrifluoracetat
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (NT)
Synonym(e):
Trifluoressigsäure Ammoniumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3CO2NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.05
UNSPSC Code:
41116004
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 388,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99.0-101.0% (NT)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
pH
5-6.5
mp
123-125 °C (lit.)
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 270 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: ≤0.03, λ: 290 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
N.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.H3N/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);1H3
InChI key
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Specific-Ion Effects Unveil a Route for Modulating Oxidatively Triggered Acid Systems: The research utilizes ammonium trifluoroacetate to explore specific-ion effects in acid systems for reservoir applications. This application is vital for industrial processes, particularly in the optimization of resource extraction technologies (Cairns et al., 2022).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
23873279762132101
assay
99.0-101.0% (NT)
assay
98%
assay
99.0-101.0% (T)
assay
98%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
form
solid
form
crystals
form
crystals
form
powder
pH
5-6.5
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
mp
123-125 °C (lit.)
mp
123-125 °C (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
205-207 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumtrifluoracetat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)