Fortfahren mit
56778
Triethylammonium-phosphat -Lösung
suitable for HPLC, 0.95-1.05 M
Synonym(e):
Pufferlösung 1 M pH 3.0, TEAP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 622,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 622,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
concentration
0.95-1.05 M
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.358-1.362
density
1.045-1.600 g/mL at 20 °C
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.30, λ: 220 nm Amax: ≤0.20, λ: 230 nm Amax: ≤0.10, λ: 250 nm Amax: ≤0.04, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethylammonium phosphate solution may be used as a mobile phase additive for toxicological drug screening by high-performance liquid chromatography (HPLC) and as an elution buffer in HPLC separation of DL-amino acids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
903629035890360
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
concentration
0.95-1.05 M
concentration
1 M in H2O
concentration
1 M, ~1.0 M in H2O
concentration
~1.0 M in H2O
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.045-1.600 g/mL at 20 °C
density
1.05 g/mL at 20 °C
density
1.002 g/mL at 20 °C
density
1.018 g/mL at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylammonium-phosphat -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)