Fortfahren mit
1.08454
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat
suitable for titration
Synonym(e):
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Ethylendinitrilotetraessigsäure Dinatriumsalz-Dihydrat, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Dinatriumethylendiamintetraacetat Dihydrat, EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Edathamil, Edetat Dinatriumsalz Dihydrat, Sequestrene Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,10
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 334,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.24
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-358-3
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
€ 41,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate. CAS 6381-92-6, chemical formula C10H14N2O8*2Na*2H2O.
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
100 g/L
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Chelatbildner mit divalenten Kationen. Blockiert Enzyme wie Metallproteasen, die für ihre Aktivität divalente Kationen benötigen.
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch; berechnet als Dihydrat): 99,0–101,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Identität (Komplexierung): entspricht
Identität (Natrium): entspricht
pH-Wert (50 g/l Wasser): 4,0–5,5
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0,003 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,004 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Cyanid (CN): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Nitrilotriessigsäure (HPLC): ≤ 0,05 %
Trocknungsverlust (150 °C, 6 h): 8,7–11,4 %
Other Notes
Beseitigung von Kristallwasser: 110 °C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
27285E4884ED2SS
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bulk density
700 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
100 g/L
solubility
water: soluble 100 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 100 g/L at 20 °C
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf