1.07733
Kieselgel 60 (0,2–0,5 mm)
for column chromatography
Synonym(e):
Silicium(IV)-oxid, Siliziumdioxid
Größe auswählen
€ 58,00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 58,00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
silica gel (irregularly-shaped)
Qualitätsniveau
Aktive Matrixgruppe
Irregular-Shaped Silica Gel
Partikelgröße
200-500 μm
Porengröße
6 nm mean pore size
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
Schüttdichte
200‑1430 kg/m3
Anwendung(en)
plasma purification
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Adsorptionsfähigkeit
- Hohe chemische Inertheit und Ungiftigkeit.
- Feuchtigkeitsempfindliche Schutzsubstanzen für Lagerung und Transport oder, um wasserfreie Lösungsmittel trocken zu halten
- In verschiedenen Granulatgrößen oder als Beads
Verpackung
Hinweis zur Analyse
Fe (Eisen): ≤ 0,02 %
Trocknungsverlust: ≤ 7,0 %
Teilchengröße: 90 % von 0,200–0,500 mm
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable