Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
NB.21
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
Pore size:
200 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
SeQuant® ZIC-HILIC™ 5 µm, 200 Å 150 x 4,6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
parameter
500 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
particle size
5 μm
pore size
200 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
SeQuant® ZIC®-HILIC-Säulen sind dafür konzipiert, alle Arten von polaren und hydrophilen Verbindungen zurückzuhalten und aufzutrennen, und für robuste Chromatographie mit hoher Selektivität und Reproduzierbarkeit. Das kieselgelbasierte ZIC®-HILIC-Sorbens hat eine gebundene stationäre Phase aus einem hochpolaren dauerhaften Zwitterion. Die Trennungsselektivität wird durch das 1:1 Ladungsgleichgewicht des Zwitterions begünstigt,wodurch die ZIC®-HILIC-Säule insgesamt neutral ist und schwache, aber wichtige ionische Wechselwirkungen aufweist. Die Feineinstellung der Selektivität der ZIC®-HILIC-Säule während der Methodenentwicklung wird durch das pH-unabhängige permanente Zwitterion erleichtert, wodurch nur die Analyten (und nicht die Säule) während der Optimierung des Eluats beeinflusst werden.Aufgrund der Porengröße von 200 Å ist die Säule perfekt für die Auftrennung von größeren polaren Molekülen unter HILIC-Bedingungen geeignet.Die Säulenmaße von 150 mm Länge x 4,6 mm ID sind die beste Wahl für die Auftrennung von polaren Verbindungen mit einem Standard-HPLC-Gerät.Dank ihrer vorteilhaften Retention und der stabilen Leistung sind SeQuant® HILIC-Säulen in vielen Laboren weltweit sehr beliebt geworden. Zum Beispiel hat die US-amerikanische FDA (United States Food and Drug Administration) SeQuant® ZIC®-HILIC für die Analyse von Melamin und verwandten Substanzen empfohlen. SeQuant® HILIC-Säulen sind überragend in Bezug auf ihre Stabilität und das geringe Ausbluten. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich besonders für LC-MS-Anwendungen, bei denen ein hoher Hintergrund zur Signalunterdrückung und Interferenz bei quantitativen Messungen sowie zu erhöhtem Geräteverschleiß führen kann. Ihre hohe Stabilität macht diese Hochleistungs-HILIC-Säulen auch für traditionelle HPLC-Anwendungen attraktiv.Informieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-Säulenauswahl Broschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Analysis Note
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Cytosin): ≥ 60.000
Symmetrie (Cytosin): 0,95–1,40
Symmetrie (Cytosin): 0,95–1,40
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SeQuant® ZIC-HILIC™ 5 µm, 200 Å 150 x 4,6 mm
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?