Fortfahren mit
1.03726
Methanol
99.9% (GC), suitable for UHPLC, LiChrosolv®
Synonym(e):
MeOH, Hydroxymethan, Carbinol, Methylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-659-6
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methanol, for UHPLC-MS LiChrosolv®
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1621, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO
application(s)
PFAS testing
format
neat
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
UHPLC-MS-LiChrosolv®-Lösungsmittel wurden entwickelt, um den höchsten Anforderungen an UHPLC-MS in der Forschung und Qualitätssicherung zu entsprechen, einschließlich Proteomik und Metabolomik sowie Prüfanwendungen für Umgebung, Klinik, Lebensmittel oder Industrie.
Application
Methanol ist ein hochreines Lösungsmittel, das als Bestandteil der mobilen Phase in der Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS/MS) eingesetzt wird.
Das Produkt wird in folgenden Untersuchungen als Lösungsmittel eingesetzt:
  • hochauflösende Massenspektrometrieanalyse (HRMS) von Per- und Polyfluoralkyl-Substanzen (PFAS) in Umgebungswasserproben
  • UHPLC-MS/MS-Untersuchung von PFAS und/oder Perfluoroctansulfonat (PFOS) in Klärschlamm und Bodenproben
Features and Benefits
  • Für UHPLC-MS und UHPLC-UV eignungsgeprüft und spezifiziert: für analytische Flexibilität
  • spezifizierte Qualität bei positiver und negativer Elektrospray-Ionisation (ESI) und chemischer Ionisation bei Atmosphärendruck-Massenspektrometrie (APCI-MS) für geringste Nachweisgrenzen und Vertrauen in Analysen mit allen wichtigen MS-Modi (Test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • geringstes Verunreinigungsprofil: für interferenzfreie Basislinien (Test 2)
  • Durch einen 0,2-μm-Mikrofilter filtriert (Test 3), um Folgendes bereitzustellen:
—Eine lange Lebensdauer für Filter und mechanische Teile der HPLC-Systeme
—Verringertes Risiko einer Säulenverstopfung
  • In Borosilikatglasflaschen verpackt, um die Kontamination mit Metallionen zu minimieren
  • geringstes Maß an Spurenmetallverunreinigungen, um die Metallionenadduktbildung zu minimieren
— < 5 ppb
  • geringstes Maß an Polyethylenglycol (PEG)-Verunreinigungen im UHPLC-MS-Lösungsmittelangebot (PEG S/N Signal-Rausch-Verhältnis < 50)
Analysis Note
Verdunstungszahl: 1,9
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6463771.047321.06007
technique(s)
HPLC: suitable, UHPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
99.9% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor density
1.11 (vs air)
vapor density
1.11 (vs air)
vapor density
1.11 (vs air)
vapor density
1.11 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
Simultaneous LC-MS/MS determination of vitamins D₂ and D₃ in infant milk powder meeting GB 5009.296-2023 criteria for accuracy and sensitivity.
Nitrosamines analysis by solid phase extraction (SPE) and subsequent gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) according to GB 5750.10-2023.
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
Trace-level PFAS analysis of solvents using SPE and LC-MS/MS to verify purity, method performance, and suitability for regulatory testing workflows.
Are (fluorinated) ionic liquids relevant environmental contaminants? High-resolution mass spectrometric screening for per-and polyfluoroalkyl substances in environmental water samples led to the detection of a fluorinated ionic liquid
Neuwald IJ, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412(20), 4881-4892 (2020)
Electrodialytic per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs) removal mechanism for contaminated soil
S?reng?rd M, et al.
Chemosphere, 232, 224-231 (2019)
Stabilization and solidification remediation of soil contaminated with poly-and perfluoroalkyl substances (PFASs)
S?reng?rd M, et al.
Journal of Hazardous Materials, 367, 639-646 (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103726100204054839477225
103726200204054839477331
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf