Merck
1.46001
Millipore
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Absetzplatten
ICR with non-lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Synonym(e):
CASO-Agar, Sojabohnen-Caseinaufschluss-Agar, TSA, Trypton-Soja-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polystyrene plate
Qualitätsniveau
Agentur
EP
USP
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Form
plate
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea
box of 20 ea
Lagerbedingungen
protect from light
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
Farbe
light yellow
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MAS-100®
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
bacteria
fungi
Allgemeine Beschreibung
Trypton-Soja-Agar - ICR in 90-mm-Sedimentationsplatten wurden für die Auszählung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen entwickelt. Das Medium unterstützt das Wachstum von anspruchslosen und mäßig anspruchsvollen Mikroorganismen. Die Formulierung des Soja-Casein-Pepton-Mediums enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das osmotische Gleichgewicht wird durch Natriumchlorid aufrechterhalten und das Medium enthält zusätzlich Pyruvat, um möglicherweise von der Dekomtamination der Isolatoren noch vorhandene Wasserstoffperoxidreste ausreichend zu inaktivieren.
Anwendung
Trypton-Soja-Agar (TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium wird für das Umfeldmonitoring durch Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen angewendet.
Hinweis zur Analyse
Trypton-Soja-Agar – ICR Sedimentationsplatte ist eine nicht verschließbare Platte und sollte nur für die aerobe Inkubation verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Verwandter Inhalt
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Settle plates for isolators and critical cleanrooms