Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Plate diam.:
55 mm
Feature:
2D bar code, ready-to-use contact Plate for Room temperature with non-lockable lid
Sterility:
aseptically filled
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene plate
Quality Segment
agency
ISO
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
2D bar code, ready-to-use contact Plate for Room temperature with non-lockable lid
packaging
single packed of 20 plates
plate diam.
55 mm
application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
for use with Contact Plate
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total count)
General description
Keimzähl-Abklatschagar - RT dient zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Bakterien auf trockenen und desinfizierten Oberflächen und Personal in nicht-kritischen Bereichen.
Keimzählagar-Platten werden verwendet, um die Gesamtzahl lebensfähiger Keime zu bestimmen. Der optimale pH-Wert für das Bakterienwachstum liegt im Bereich 6,8–7,2. Das Medium ist relativ nährstoffreich und enthält keine Inhibitoren oder Indikatoren. Der enzymatische Verdau von Casein dient als Stickstoffquelle mit hohen Mengen freier Aminosäuren, gefolgt von Hefeextrakt, einer reichen Vitaminquelle. Glucose dient als Kohlenstoffquelle für das Bakterienwachstum und sorgt für ein effizientes Wachstum.
Keimzählagar-Platten werden verwendet, um die Gesamtzahl lebensfähiger Keime zu bestimmen. Der optimale pH-Wert für das Bakterienwachstum liegt im Bereich 6,8–7,2. Das Medium ist relativ nährstoffreich und enthält keine Inhibitoren oder Indikatoren. Der enzymatische Verdau von Casein dient als Stickstoffquelle mit hohen Mengen freier Aminosäuren, gefolgt von Hefeextrakt, einer reichen Vitaminquelle. Glucose dient als Kohlenstoffquelle für das Bakterienwachstum und sorgt für ein effizientes Wachstum.
Application
Das Keimzählagar eignet sich zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Bakterien auf trockenen und desinfizierten Oberflächen und Personal in nicht-kritischen Bereichen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Keimzählagar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2