Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use, Settle plate for long incubation
Sterility:
sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
agency
EP, JP, USP
sterility
sterile
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use, Settle plate for long incubation
manufacturer/tradename
Heimplate
packaging
single packed of 20 or 120 plates
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Sabouraud-Dextrose-Agar in 90-mm-Sedimentationsplatten mit 30-ml-Füllvolumen für eine lange Inkubationsdauer wird für den Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen in der Luft durch aktive oder passive Luftüberwachung sowie für Fingerabdrücke und Handschuhe des Personals in kontrollierten Umgebungen in Gegenwart von Desinfektionsmittelrückständen und zum Prüfen der Reinheit entwickelt.
Sabouraud-Dextrose-Medium enthält Aufschlüsse von Tiergewebe (Peptone), die eine nahrhafte Quelle für Aminosäuren und Stickstoffverbindungen für das Wachstum von Pilzen und Hefen darstellen. Dextrose wird als Energie- und Kohlenstoffquelle hinzugefügt. Der niedrige pH-Wert von 5,4–5,8 begünstigt das Pilzwachstum und hemmt kontaminierende Bakterien aus Proben.
Sabouraud-Dextrose-Medium enthält Aufschlüsse von Tiergewebe (Peptone), die eine nahrhafte Quelle für Aminosäuren und Stickstoffverbindungen für das Wachstum von Pilzen und Hefen darstellen. Dextrose wird als Energie- und Kohlenstoffquelle hinzugefügt. Der niedrige pH-Wert von 5,4–5,8 begünstigt das Pilzwachstum und hemmt kontaminierende Bakterien aus Proben.
Application
Sabouraud-Dextrose-Agar-Sedimentationsplatten sind für die Bestimmung der Gesamtkeimzahl von Hefen und Schimmelpilzen in der Luft und auf Personal in weniger kritischen Umgebungen vorgesehen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Absetzplatte
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2