material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use, Settle plate for long incubation
composition
Cysteine , Histidine , Lecithin , Tween®
packaging
pkg of Pack of 20 and 120 Plates
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
TSA-Medium dient zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung enthält eine Kombination aus Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht aufrecht. Das Medium wird außerdem mit großen Mengen von Neutralisationsmitteln wie Lecithin, Polysorbat 80 (Tween® 80), Histidin und Cystein angereichert, um Desinfektions- oder Konservierungsmittel zu inaktivieren.
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypton-Soja-Agar Sedimentationsplatte
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Verwandter Inhalt
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Befestigungsplatten für Isolatoren und kritische Reinräume.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1460150120 | 04027269265076 |
| 1460150020 | 04027269265083 |