Merck
1.46201
SDA-Abklatschplatte
Sodium thiosulphate, Lecithin, Tween®, Histidine, lid, ICR: non lockable contact plate, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 200 plates, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Sabouraud-Dextrose-Agar, SDA, SDA mit Neutralisator, ICR-Kontaktplatte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
lid ICR: non lockable contact plate, ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin , Sodium thiosulphate , Tween®
packaging
triple packed of 20 or 200 plates
plate diam.
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
2-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Sabouraud-Dextrose-Kontakt-Agar + LTHTh - ICR wurde zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl von Hefen und Schimmelpilzen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen und an Mitarbeitern in Reinräumen und Isolatoren entwickelt. Sabouraud-Dextrose-Medium enthält Aufschlüsse von Tiergewebe (Peptone), die eine Nährstoffquelle für Aminosäuren und Stickstoffverbindungen für das Wachstum von Pilzen und Hefen bieten. Dextrose wird als Energie- und Kohlenstoffquelle hinzugefügt. Der niedrige pH-Wert begünstigt das Pilzwachstum. Die Medien werden mit Neutralisierern wie Lecithin, Polysorbat (Tween®) 80, Histidin, Natriumthiosulfat und Pyruvat ergänzt. Die Kunststoffplatte hat eine rosarote Farbe, um zwischen TSA- und SDA-Medien zu unterscheiden.
Application
Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen. Die Medien werden zum Oberflächenmonitoring in Isolatoren und Reinräumen eingesetzt.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SDA-Abklatschplatte
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146201020004027269268312