1.14776
Nitrite Test, photometric
photometric, 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), Spectroquant®
Größe auswählen
€ 144,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 144,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Nitrit-Test, photometric, 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 1000 tests
sufficient for 335 tests (depending on package size)
spezifische(r) Analyt(en)
nitrite
Eignung der Reaktion
reaction type: Griess reaction
Messbereich
0.002-1.00 mg/L (NO2-N)
0.007-3.28 mg/L (NO2-)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Griess’ reaction)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Diese Methode entspricht EPA 354.1, APHA 4500-NO2- B und DIN EN 26 777.
Dieser Spectroquant®-Nitrat-Küvettentest ermöglicht die genaue Quantifizierung von Nitrat in Wasserproben. Nitrat ist ein essenzieller Nährstoff für das Wachstum von Tieren und Pflanzen. Jedoch können erhöhte Nitratwerte ein Gesundheitsrisiko darstellen, insbesondere für Schwangere und Kleinkinder. Darum werden die Nitratmengen in Wasserquellen in vielen Ländern reguliert.
Angewandtes Verfahren: In saurer Lösung reagieren Nitritionen mit Sulfanilsäure, um ein Diazoniumsalz zu bilden, das wiederum mit N-(1-Naphthyl)ethylendiamindihydrochlorid reagiert, um einen rotvioletten Azofarbstoff zu bilden. Dieser wird photometrisch bestimmt.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Anwendung
- Clinical and laboratory features of urinary tract infections in young infants: Es werden diagnostische Herausforderungen und Merkmale von Harnwegsinfektionen bei Kleinkindern unter Hervorhebung der Bedeutung einer genauen Erkennung als Grundlage für Behandlungsentscheidungen erläutert (Lo et al., 2018).
- Differentiating Kawasaki disease from urinary tract infection in febrile children with pyuria and C-reactive protein elevation: Der Schwerpunkt liegt auf der Differentialdiagnose in der pädiatrischen Versorgung, die die Wahl von Nitrit-Tests für eine genaue und zeitnahe Diagnose beeinflussen kann (Han und Lee, 2018).
- Early features of Kawasaki disease with pyuria in febrile infants younger than 6 months: Befasst sich mit der Überschneidung von Harnwegssymptomen beim Kawasaki-Syndrom und unterstreicht den Nutzen von Nitrit-Tests in komplexen Fällen (Yoon et al., 2018).
- Current practice on the management of pre-operative urine dipstick results in women undergoing gynaecological surgery in Wales: Diese Arbeit gibt einen Überblick über Verfahren im Zusammenhang mit der präoperativen Versorgung in der Gynäkologie unter Verweis auf breitere Anwendungen von Nitrit-Tests in Krankenhausprotokollen (Walker et al., 2019).
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Photometrische Bestimmung mit der Griess-Methode im Anschluss an die Extraktion
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Photometric determination of nitrite ions in soil samples by Griess method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®