Fortfahren mit
1.09713
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
250 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 404,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 224,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nitrat-Test, photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 100 tests, sufficient for 250 tests (depending on package size)
specific analyte(s)
nitrate
measuring range
0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch , DMP 0,10–25,0 mg/l NO₃-N 0,4–110,7 mg/l NO₃⁻ Spectroquant®
Die Methode entspricht DIN 38405-9.
Dieser Spectroquant® Nitrat-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Nitrats in Wasserproben. Nitrat ist ein essenzieller Nährstoff für das Wachstum von Tieren und Pflanzen. Jedoch können erhöhte Nitratwerte ein Gesundheitsrisiko darstellen, insbesondere für Schwangere und Kleinkinder. Darum werden die Nitratmengen in Wasserquellen in vielen Ländern reguliert.
Weitere Anwendungsbereiche sind die Analyse von Lebensmitteln und Getränken (z. B. Molke) sowie von Umwelt- und Landwirtschaftsproben (z. B. Boden).
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.147731.183871.10020
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
photometric (Nitrospectral)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
measuring range
0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-)
measuring range
0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-)
measuring range
5-90 mg/L (NO3-)
measuring range
10-500 mg/L (NO3-)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrat-Test
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Questions
  1. what is complete procedure to use kit
    1 answer
    1. Helpful?