Fortfahren mit
1.14773
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 232,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 232,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nitrat-Test, photometric, 0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Quality Segment
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
nitrate
measuring range
0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Nitrospectral)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,2–20,0 mg/l NO₃-N 0,9–88,5 mg/l NO₃⁻ Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Nitrat-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Nitrats in Wasserproben. Nitrat ist ein essenzieller Nährstoff für das Wachstum von Tieren und Pflanzen. Jedoch können erhöhte Nitratwerte ein Gesundheitsrisiko darstellen, insbesondere für Schwangere und Kleinkinder. Darum werden die Nitratmengen in Wasserquellen in vielen Ländern reguliert.
Angewandtes Verfahren: In konzentrierter Schwefelsäure reagieren Nitrat-Ionen mit einem Benzoesäurederivat, um eine rote Nitroverbindung zu bilden, die photometrisch bestimmt wird.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.097131.169951.10020
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
detection method
photometric (Nitrospectral)
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
measuring range
0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-)
measuring range
0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-)
measuring range
3-90 mg/L (NO3-)
measuring range
10-500 mg/L (NO3-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrat-Test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Learn about the photometric determination of nitrate ions in compost using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Artikel
Eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung der photometrischen Bestimmung von Nitrat in Abwasser mittels Spectroquant® Testsätzen und Photometer für eine präzise und quantitative Analyse.
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
Nitrate in soil test using Spectroquant® Nitrate Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Nitrospectral® for accurate analysis.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114773000104022536156637
Questions
  1. QUALE E' IL METODO ANALITICO DI RIFERIMENTO DEL TEST IN CUVETTA 1.14773 DETERMINAZIONE DEI NITRATI
    1 answer
    1. The analytical method for the determination of nitrates using this test kit can be found at https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/357/836/114773ug-ms.pdf