Produktname
Mangan-Test, photometric, 0.010-10.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 250 tests (depending on package size), sufficient for 500 tests
specific analyte(s)
manganese
measuring range
0.010-10.00 mg/L (Mn)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
drinking water
electroplating
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Formaldioxime)
storage temp.
15-25°C
General description
Die Methode entspricht DIN 38406-2.
Dieser Spectroquant® Mangan-Reagenzientest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Mangan(II)-Ionengehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In alkalischer Lösung reagieren Mangan(II)-Ionen mit einem Oxim, um einen rot-braunen Komplex zu bilden. Dieser wird photometrisch bestimmt.
Die Spectroquant®Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mangan-Test
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system, spleen
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3