Merck
1.01614
Millipore
Agar
granulated, purified and free from inhibitors, suitable for microbiology
Synonym(e):
Agar-Agar
About This Item
Lineare Formel:
(C12H18O9)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
EG-Index-Nummer:
232-658-1
NACRES:
NA.74
Biologische Quelle
algae
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 1 kg
pH-Wert
6.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
90 °C
Löslichkeit
slightly soluble 20 g/L
Schüttdichte
550 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChIKey
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Agar ist in der Mikrobiologie als Festigungsmittel für mikrobielle Nährmedien weit verbreitet. Es ist ein Polysaccharid, das aus Seetang gewonnen wird und hauptsächlich aus Agarose besteht. Agar ist im Wesentlichen eine inerte Substanz und daher ein ideales Material für mikrobielle Nährmedien, da es nicht in das Wachstum der Mikroorganismen eingreift. Agar kann Medien festigen und ermöglicht es dadurch den Mikroorganismen, in einer festen Umgebung zu wachsen. Dies erleichtert die Bildung unterscheidbarer Kolonien und die selektive Isolierung spezifischer Mikroorganismen. Agar wird auch für die Herstellung von Selektions- und Differenzierungsmedien verwendet, die zusätzliche Nährstoffe oder andere chemische Substanzen enthalten, um das Wachstum spezifischer Mikroorganismen selektiv zu fördern oder zu inhibieren. Agar wird durch Autoklavieren sterilisiert und dann in Petrischalen gegossen, in denen es abkühlen und fest werden kann und so die Oberfläche für das mikrobielle Wachstum ausbildet.
Anwendung
Agar wird häufig als Festigungsmittel für viele mikrobielle Nährmedien zum Kultivieren und zur Identifizieren von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen aus verschiedenen pharmazeutischen, Umwelt-, Lebensmittel-, und Getränkeproben verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere granulierten Medien sind:
  • Sicherer: Das Einatmen von toxischen und allergenen Substanzen ist signifikant verringert und führt zu weniger allergischen Reaktionen. Arbeitsgeräte und Umgebung werden weniger kontaminiert
  • Genau: Keine Komponententrennung und kein Verklumpen, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen, was ein einheitliches Produkt mit höherer Leistungsgenauigkeit gewährleistet
  • Schnell: Rasches und gleichmäßiges Auflösen in Wasser
  • Einfacher: Einfacheres Handhaben und Abwiegen aufgrund der besseren Rieseleigenschaften
  • Zuverlässig: Die homogene Verteilung der Inhaltsstoffe gewährleistet eine hohe Reproduzierbarkeit selbst bei geringen Mengen.
Verlinkung
Ersetzt: 1.01614.5007
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): bräunlich-gelb
Aussehen (Beschreibung): Granulat
Identität (NIR): entspricht
Identität (Iod - Test): entspricht
Identität (Erstarrungspunkt): entspricht
Identität (Trübungstest): entspricht
Erstarrungspunkt: 32–36 °C
Ca (Calcium): ≤ 0,5 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,1 %
Sulfatasche (600 °C): ≤ 6 %
Trocknungsverlust (105 °C, 4 Stunden): ≤ 12 %
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): entspricht
Wachstum (Streptococcus pyogenes ATCC 21059): entspricht
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): entspricht
Wachstum (Shigella sonnei ATCC 29930 (WDCM 00127)): entspricht
Wachstum (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): entspricht
Wachstum (Streptococcus equinus DSM 20062): entspricht
Wachstum (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301): entspricht
Wachstum (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): entspricht
Eignung für die Mikrobiologie: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1