Merck
A7002
Sigma-Aldrich
Agar
ash 2.0-4.5%
Synonym(e):
Agar-Agar
About This Item
Lineare Formel:
(C12H18O9)n
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
50405901
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
algae (Rhodophyceae)
Qualitätsniveau
Form
flakes
powder or crystals
Methode(n)
tissue culture: suitable
Asche
2.0-4.5%
Gelstärke
600-1200 g/cm2 (1.5%, 20 oC)
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChIKey
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Agar ist ein Polysaccharid bestehend aus β-D-Galactopyranosyl- und 3,6-Anhydro-α-L-Galactopyranosyl-Einheiten. Je nach Quelle liegt Agar in verschiedenen substituierten Formen vor, etwa als Methyl- und Sulfatether.[1] Es ist ein lineares Galactan-Polysaccharid, das aus der Zellwand von Algen der Abteilung Rhodophyceae (Rotalgen) isoliert wird.[2]
Anwendung
Agar hat folgende Anwendungen:
  • Bestandteil von festem N6-Komplettmedium[3]
  • Bestandteil von modifiziertem Murashige and Skoog (MS)-Medium zur Kultivierung von keimenden Linsen- und Puffbohnensamen[4] Regeneration von transgenen Blumenkohl- und Brokkoli-Explantaten[5]
  • Bestandteil einer Agarmischung zur Simulation eines vaskulären Phantoms in der Halsschlagader[6]
Biochem./physiol. Wirkung
Agar existiert in linksdrehend helikaler Konformation und die Aggregation von hexagonalen Fasern führt zu Gelbildung. Die hydrophoben Eigenschaften des Disaccharids entscheiden über seine gelierenden Eigenschaften und Löslichkeit.[7] Agar ist ein wichtiger Bestandteil des festen Mediums für das Mikrobenwachstum. Es findet Anwendungen im Tissue Engineering, in der Pharmazeutik und in der Zellverkapselung.[8]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Recovery of phenotypically normal transgenic plants of Brassica oleracea upon Agrobacterium rhizogenes-mediated co-transformation and selection of transformed hairy roots by GUS assay
Puddephat IJ, et al.
Molecular breeding : new strategies in plant improvement, 7(3), 229-242 (2001)
A Method for Radioactive labelling of Hebeloma cylindrosporum to study plant-fungus interactions
Becquer A, et al.
Bio-protocol, 7(20), 550-554 (2017)
Chemical structure and physico-chemical properties of agar
International Workshop on Gelidium, 21(11), 137-148 (1991)
Plant growth regulators improve in vitro flowering and rapid generation advancement in lentil and faba bean
Mobini SH, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology, 51(1), 71-79 (2015)
Niranjan Khadka et al.
Neuromodulation : journal of the International Neuromodulation Society, 21(4), 334-339 (2017-01-24)
To assess if transcranial direct current stimulation (tDCS) produces a temperature change at the skin surface, if any change is stimulation polarity (anode or cathode) specific, and the contribution of passive heating (joule heat) or blood flow on such change.