Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C12H18O9)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
50405901
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-658-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
application(s)
food and beverages
life science and biopharma
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Noble-Agar, auch bekannt als Agar oder Agar-Agar, ist ein gelierendes Hydrokolloid, das aus Seegräsern wie Gelidium und Gracilaria gewonnen wird. Seine Struktur enthält sich wiederholende Einheiten von D-Galaktose und 3,6-Anhydro-L-Galaktose mit einigen Unterschieden sowie einen niedrigen Estersulfat-Rest. Agarose und Agaropektin sind die Hauptbestandteile von Agar. Noble-Agar wird hauptsächlich als Nahrungsergänzungsmittel für Mensch und Tier verwendet. Darüber hinaus wird es auch in der Industrie zur Herstellung fester mikrobiologischer Medien eingesetzt.
Select-Agar wird weitläufig als Bestandteil von Kulturmedien für molekulargenetische Studien verwendet.
Application
Select-Agar wird bei der Herstellung von Luria-Bertani-Agarplatten (LB-Agarplatten) während des DNA-Transformationsprozesses verwendet.
Für die Verwendung als Bestandteil von Kulturmedien für die Molekulargenetik vorgesehen.
Select-Agar wird bei der Herstellung von dielektrischen Phantomen zusammen mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) und Salzen als Gelierungsmittel eingesetzt. Es wird zudem als Bestandteil von LB-Agar für das Screening der bakteriellen Umwandlung verwendet.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?