Fortfahren mit
1.01615
Agar
extra pure
Synonym(e):
Agar-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 214,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.390,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C12H18O9)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
232-658-1
MDL number:
€ 214,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
potency
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
90 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Agar ist eine häufig verwendete Substanz für Anwendungen im Nahrungsmittel- und Pharmabereich. In pharmazeutischen Anwendungen wird Agar primär für orale Darreichungsformen verwendet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.016140191605040
Agar extra pure
SAFC
1.01615
Agar
Agar granulated, purified and free from inhibitors, suitable for microbiology
Millipore
1.01614
Agar
Agar powder, suitable for microbiology
Millipore
01916
Agar
Agar powder, suitable for microbiology
Millipore
05040
Agar
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
agriculture, microbiology
form
solid
form
solid (Solidification point - 32-36°C)
form
powder
form
powder
pH
6.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
6-7.5 (1.5% in gel, after autoclaving )
pH
5-8 (50 °C, 1.5% in H2O, 100 °C/15 min.)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
mp
90 °C
mp
-
mp
85-89 °C
mp
-
potency
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101615100004022536023335
101615902504022536023342