1.00869
Entellan™ new for cover slipper
for microscopy
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<8 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>250 °C
Expl.-Gr.
1.1-7.0 % (v/v) xylene()
IVD
for in vitro diagnostic use
Farbe
colorless
Brechungsindex
n/D 1.490-1.500
Viskosität
500-600 mPa.s(20 °C)
bp
137-143 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 23 °C
Dichte
0.95 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Refractive index (20°C) 1.490 - 1.500
Viscosity (20°C) 500 - 600 mPa*s
Hinweis zur Analyse
Fluoreszenz (als Chinin bei 365 nm): ≤ 250 ppb
Viskosität (20 °C): 500 - 600 mPa∙s
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
73.4 °F
Flammpunkt (°C)
23 °C