Fortfahren mit
317616
D.P.X.
Neutral mounting medium
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
215-535-7
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 53,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
form
viscous liquid
color
yellow
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
D.P.X is a mixture of distyrene (polystyrene), a plasticizer (tricresyl phosphate), and xylene. It facilitates the protection of stains and can dry quickly.
Application
D.P.X. has been used as a mounting medium for mounting:
  • rat brain sections for immunohistochemistry studies[1]
  • mouse small intestine sections for morphometry studies[2]
  • gastrointestinal tract sections of rats for immunohistochemistry[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
247642554669SAE0056
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
viscous liquid
form
liquid
form
-
form
aqueous solution
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4070 (lit.)
refractive index
-
color
yellow
color
APHA: ≤10
color
-
color
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. ¿se puede usar el DPX neutral mounting medium para tinciones de tejidos hechas con Oil Red?
    1 answer
    1. Aqueous mounting media are typically used to mount slides stained with Oil Red O. DPX would not be an appropriate mounting medium for mounting slides stained with Oil Red O.