Fortfahren mit
03989
Eukitt® schnellhärtendes Eindeckmittel
Synonym(e):
Poly(butylmethacrylat-co-methylmethacrylat)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,40
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH2C(CH3)[CO2(CH2)3CH3]]X[CH2C(CH3)(CO2CH3)]Y
CAS-Nummer:
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
€ 48,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
color
yellow
refractive index
n/D 1.490-1.500
viscosity
250-500 mPa.s, neat(25 °C)(lit.)
solubility
water: insoluble
suitability
in accordance for application, suitable for microscopy
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COC(=O)C(C)=C.CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2.C5H8O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
InChI key
WHLPIOPUASGRQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Das schnell aushärtende Eukitt®-Eindeckmedium, oder Poly(butylmethacrylat-CO-methyl-methacrylat), ist ein Eindeckmedium für die Mikroskopie, das 45 % Acrylharz und 55 % Xylole enthält. Es handelt sich um ein Klebemittel und Dichtungsmittel für besondere Zwecke und ein Probenkonservierungsmittel, das manuell und in automatischen Vorrichtungen zum Anbringen von Deckgläsern, mit Glas, Materialien, die nicht aus Kunststoff bestehen, und anderen nicht reaktiven Materialien verwendet werden kann.
Schnelltrocknend (20 Minuten), Brechungsindex nahe dem von Glas (1.510), chemisch neutral, wenig empfindlich gegenüber Wasser, Temperaturgrenzen: 42°C-17°C, nicht UV-empfindlich, kein Vergilben, Kälteunempfindlich, bleibt über 10 Jahre optisch klar, kann an Stelle von Epoxidharzen zur Montage von petrographischen Dünnschliffen verwendet werden, wird als Fluoreszenz-Farbstoff in Knochen eingesetzt.
Application
  • Es wird in der Histomorphometrie eingesetzt, um die Verwendung von gambogischem Amid zur Erweiterung der skelettalen Anpassung an mechanische Kräfte ohne Hyperalgesie zu untersuchen.
  • Es wird in der Immunhistochemie und Immunfluoreszenz verwendet, um die globale Lokalisation von Coxsackie-Virus und Adenovirus-Rezeptoren im Maushirn zu dokumentieren.[1]
  • Es wird in der Immunzytochemie zur Untersuchung der Funktion von Matrix-Metalloproteinasen zur Regulierung der Invasivität von Krebs verwendet.[2]
Features and Benefits
  • Breitet sich schnell und gleichmäßig ohne Bildung von Luftblasen aus.
  • Vergilbt nicht, wird von Kälte nicht beeinflusst und bleibt optisch transparent über 10 Jahre.
Legal Information
Eukitt is a registered trademark of Orsatec GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
181560182079376914
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
color
yellow
color
-
color
-
color
-
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
-
suitability
in accordance for application, suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
refractive index
n/D 1.490-1.500
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
73.4 °F - closed cup
flash_point_c
23 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)