Fortfahren mit
1.07960
Entellan
rapid mounting medium for microscopy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352401
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
autoignition temp.
>250 °C
expl. lim.
1.2-8 % (v/v) toluene()
IVD
for in vitro diagnostic use
color
colorless
refractive index
n20/D 1.492-1.500
transition temp
flash point 8 °C
density
0.93 g/cm3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Entellan- rapid mounting medium for microscopy, is a ready-to-use, water-free mounting medium for microscopy for the permanent mounting of specimen is an anhydrous mounting medium for microscopy used for the permanent mounting and storage of specimens, and consists of a polymer made of mixed acrylates dissolved in toluene. As it contains toluene, it should be used with water-free specimens that have been processed with xylene previous mounting. Due to its registration as IVD product and CE certification, it can be used in the manual or automated application in a diagnostic laboratory. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Refractive index (20°C) 1.492 - 1.500 at 20°C
Density (20°C / 4°C) 0.925 - 0.935 g/cm3
Viscosity (20°C) 60 - 100 mPa*s
Fluorescence < 100 ppb
Analysis Note
Refractive index (n 20/D): 1.492 - 1.500
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.935
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 100 ppb
Viscosity (20 °C): 60 - 100 mPa∙s
Suitability for microscopy: passes test
Legal Information
ENTELLAN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
46.4 °F
flash_point_c
8 °C
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. can this be applied to PFA-fixed, cryosectioned tissue? for example, after cresyl violet staining using xylene.
    1 answer
    1. Yes this product can be applied to PFA-fixed tissue. Please read through the Data Sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/389/070/107960ug-ms.pdf