Größe auswählen
€ 27,40
€ 96,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
biological source
synthetic
description
histological grade
form
liquid
refractive index
n20/D 1.52
viscosity
1200-1800 mPa.s(20 °C)
solubility
water: practically insoluble
density
0.94-0.97 g/L
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Quality Level
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| grade histological grade | grade - | grade histological grade | grade - |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.52 | refractive index n/D 1.519 | refractive index - | refractive index - |
| viscosity 1200-1800 mPa.s(20 °C) | viscosity - | viscosity - | viscosity - |
| solubility water: practically insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
General description
Application
- Hematoxylin and Eosin Staining to view the overall muscle structure
- immunohistochemical analysis and visualization Ki-67 and Bcl-2 expression levels in cardiomyocytes, cardiac fibroblasts, and vascular endothelial cells of heart tissue
- -preserving immunostained brain sections on gelatin-coated slides after histological processing, ensuring clear visualization of target proteins such as tyrosine hydroxylase (TH) and neuronal nuclei (NeuN) during microscopy analysis
- preserving mount histological sections, such as those from cerebella stained with hematoxylin-eosin or cresyl violet
Ähnliches Produkt
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
46.4 °F
flash_point_c
8 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
84-74-2
84-74-2 + 108-88-3
84-74-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?