Merck
F6057
Fluoroshield mit DAPI
liquid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fluoroshield mit DAPI, liquid
description
histology mounting medium
Quality Level
form
liquid
composition
Sodium Azide, ≤1% (also contains other ingredients), Tris-HCl
technique(s)
immunofluorescence: suitable
pH range
7.9-8.3
solubility
water: soluble
fluorescence
λex 360 nm; λem 460 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Fluoroshield mit DAPI ist ein wässriges Eindeckmedium mit zugesetztem 4′,6-Diamidino-2-phenylindol (DAPI), einem Farbstoff zum Gegenfärben der Zellkerne als blau-fluoreszierende DNA-Sonde. Es handelt sich um ein Anti-Fading-Mittel zur Erhaltung der Fluoreszenz in Gewebe- und Zellausstrichen durch Verhinderung eines schnellen lichtvermittelten Ausbleichens des Färbesignals und Minimierung optischer Blinzelphänomene.(1) Zur Verwendung in In-situ-Hybridisierungstechniken oder anderen Methoden, bei denen eine DNA-Färbung mit einem fluoreszierenden Farbstoff erforderlich ist. DAPI wird bei 360 nm angeregt und emittiert bei 460 nm, wodurch eine blaue Fluoreszenz entsteht. RNA wird ebenfalls durch DAPI angefärbt.
Application
Fluoroshield mit DAPI wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • als Gegenfärbung in der Immunzytochemie, um die Zelkerne von neuralen Vorläuferzellen zu markieren
  • als histologisches Eindeckmittel für Herzgewebeschnitte in Immunfluoreszenzstudien
  • als Eindecklösung bei immungefärbten Herzgewebeschnitten zum Erkennen der Zellkerne
Legal Information
FluoroShield is a trademark of ImmunoBioScience Corp.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
miR-210 suppresses BNIP3 to protect against the apoptosis of neural progenitor cells
Wang F, et al.
Stem Cell Research, 11(1), 657-667 (2013)
Human umbilical cord tissue-derived mesenchymal stromal cells attenuate remodeling after myocardial infarction by proangiogenic, antiapoptotic, and endogenous cell-activation mechanisms
Nascimento DS, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 5(1), 5-5 (2014)
S Hamada et al.
Histochemistry, 79(2), 219-226 (1983-01-01)
DNA-DAPI complexes emit strong bluish white fluorescence when excited by ultraviolet light so that even very small amounts of DNA such as those in mitochondria, chloroplasts, and virus particles can be visualized. Moreover, the staining procedure with DAPI is very
M Herbette et al.
DNA repair, 57, 139-150 (2017-08-07)
Maintaining the integrity of genetic information across generations is essential for both cell survival and reproduction, and requires the timely repair of DNA damage. Histone-modifying enzymes play a central role in the DNA repair process through the deposition and removal
Extracellular matrix-derived extracellular vesicles promote cardiomyocyte growth and electrical activity in engineered cardiac atria
An M, et al.
Biomaterials, 146(1), 49-59 (2017)
Artikel
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.