Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł |
200 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
336,00 zł
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate
feature
ready-to-use
composition
Lecithin , Tween®
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 200 ea
plate diam.
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 10 plates Triple packed, box of 200 ea, box of 20 ea | packaging pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 200 ea | packaging pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 200 ea | packaging triple packed of 10 plates |
| feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature lid ICR Plus: lockable, ready-to-use |
| application(s) pharmaceutical, surface monitoring | application(s) microbiology | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring |
| suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi, molds, yeasts | suitability bacteria, fungi |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility irradiated | sterility irradiated | sterility irradiated |
| form plate | form plate | form plate | form plate |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2