Przejdź do
1.05458
Tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media
GranuCult® prime, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), granular, suitable for microbiology
Synonim(y):
Casein-peptone soyameal-peptone agar, CASO Agar, Soybean Casein digest Agar, TSA, Tryptone Soya Agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9020,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 800,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, EP, ISO 11133, JP, USP
Ph:
7.1-7.5 (25 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
aerobic bacteria (total)
Application(s):
microbiology, pharmaceutical
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Consider alternative product 22091-500G
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
APHA, EP, ISO 11133, JP, USP
reg. compliance
FDA (BAM)
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
40 g/L
bulk density
620 kg/m3
application(s)
microbiology, pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total)
General description
Tryptic Soy Agar is a granulated, universal culture medium. It is free from inhibitors and indicators and has a wide spectrum of applications. The combination of the two peptones, the enzymatic digest of casein and soybean, provides high nutrition by supplying organic nitrogen, amino acids, and longer-chained peptides. Sodium chloride present in this complex medium provides the osmotic balance, while agar-agar is the solidifying agent.
Application
Tryptic Soy agar is suitable for the isolation and cultivation of a wide range of microorganisms from different materials and is used in quality control of pharmaceutical products.
Other Notes
Replaces: 1054585007
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
146429146004146015
description
GranuCult® prime, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), granular, suitable for microbiology
description
tube capacity 25 mL, tube filling volume 18 mL, closure type, blue screw cap with septum, box of 20 or 100 tubes
description
EP, USP, Settle Plate for long Incubation, aseptically filled, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
description
Tween®, Cysteine, Histidine, Lecithin, Settle plate for long incubation, aseptically filled, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
suitability
aerobic bacteria (total)
suitability
-
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
agency
APHA, ISO 11133, USP, EP, JP
agency
EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62
agency
EP, USP
agency
EP, USP
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
microbiology, pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
form
granular
form
liquid (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What are the temperature and humidity storage conditions for culture media?
    1 answer
    1. This medium, in powder form, is stored at room temperature. No specific humidity conditions are required, however the product should be stored tightly closed. While GranuCult® prime products are resistant to clumping, discolored or clumped material should be discarded.
      Helpful?
  2. For our chemical data base, I would like to know the ingredients of tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media, in the SDS it mentions pyruvic acid sodium salt as hazard ingredient. I did not expect that in the recipe.
    1 answer
    1. Composition is as follow:
      - Pancreatic Digest of Casein 15 g/L
      - Papaic Digest of Soya Bean 5 g/L
      - NaCl 5 g/L
      - Agar-Agar 15 g/L
      pH at 25°C is 7.3 ± 0.2