Kluczowe dokumenty
1.46231
Millipore
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Sodium Thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
Agar do trawienia kazeiny sojowej, Agar kazeinowo-sojowy z lecytyną, tweenem, histydyną i tiosiarczanem, Agar sojowy tryptonowy, CASO Agar, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptic Soy Agar z neutralizatorem
Wybierz wielkość
20 PKG
320,00 zł
200 PKG
3200,00 zł
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 PKG
320,00 zł
200 PKG
3200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106231
NACRES:
NA.74
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; γ-irradiated
Formularz
plate
Właściwości
ready-to-use
skład
Histidine
Lecithin
Sodium Thiosulfate
Tween®
opakowanie
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
warunki przechowywania
protect from light (Keep tightly closed and dry)
śr. płytki
55 mm
kolor
clear light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Opis ogólny
Tryptic Soy Contact Agar with LTHTh - ICR is designed for the determination of the total microbial aerobic count on dry, sanitized surfaces and personnel in clean rooms and Isolators. It is a complex medium for cultivation and isolation of a wide range of bacteria, yeast and molds. The formulation of the Soybean Casein-Digest medium contains combination of casein and soy peptones supplying organic nitrogen, particularly amino acids and longer-chained peptides. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium and the medium is supplemented with pyruvate to provide an efficient neutralization of residues of hydrogen peroxide. Lecithin, polysorbate 80 (Tween®), histidine and sodium thiosulfate are neutralizers to neutralize the disinfectants containing active agents such as Alcohol (70 % ethanol or isopropyl alcohol), Aldehyde, Chlorites, Dichloroisocyanurate, Glucoprotamine, Peracetic acid, Phenols, quaternary ammonium compounds and Biguanides.
Zastosowanie
Tryptic Soy Agar (TSA, Soybean Casein Digest Agar) is a complex medium for cultivation and isolation of a wide range of bacteria, yeasts and molds. The media finds its application in environmental monitoring by determining the total microbial aerobic count on dry, sanitized surfaces and personnel in Isolators and Clean Rooms
Informacje prawne
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Monitorowanie drobnoustrojów; monitorowanie środowiska; tymczasowe przechowywanie; płytki kontaktowe ICR; płytki kontaktowe; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Questions
  1. Please can you advise how the neutralisers in the media are effective against alcohol. There is no neutraliser recommended in the BP as this recommends dilution. Can you explain the claim please? Thanks
    1 answer
    1. Suitable neutralizer for alcohol is Tween 80.
      Here is a table with common disinfectants and suitable neutralizers: