Kluczowe dokumenty
27184
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
519,00 zł
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
519,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
29 mm × 82 mm × 17 mm
pojemność
40 mL
dopasowywanie
thread for 24-400
Zastosowanie
Clear glass, screw top vials with hole-cap PTFE/silicone septa may be used, to contain plant tissue in an experimental study done in order to identify major volatiles emanating from chestnut reproductive plant tissue.[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Astrid Leiva et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(11) (2019-11-17)
Costa Rican animal feed production is continually growing, with approximately 1,238,243 metric tons produced in 2018. Production-wise, pet cat and dog food are in fifth place (about 41,635 metric tons per year) amongst animal feeds, and it supplies up to
Electroantennographic Responses of the Small Chestnut Weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to Volatile Organic Compounds Identified From Chestnut Reproductive Plant Tissue.
Keesey IW
Environmental Entomology, 41 (4), 933-940 (2012)