Kluczowe dokumenty
27185-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
amber glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
29 mm × 82 mm × 17 mm
pojemność
40 mL
dopasowywanie
thread for 24-400
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)