Kluczowe dokumenty
27188-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Uszczelki PTFE/silikonowe w kolorze jasnobrązowym
Wybierz wielkość
100 EA
852,00 zł
852,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
852,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
852,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
white tan PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
22 mm
śr. × grubość
22 mm × 0.100 in.
kompatybilność
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Astrid Leiva et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(11) (2019-11-17)
Costa Rican animal feed production is continually growing, with approximately 1,238,243 metric tons produced in 2018. Production-wise, pet cat and dog food are in fifth place (about 41,635 metric tons per year) amongst animal feeds, and it supplies up to