Kluczowe dokumenty
27057
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene hole cap, for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
133,00 zł
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
133,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
black polypropylene hole cap
rozmiar
24-400
Właściwości
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
135 °C temp. limit
śr. × wys.
26 mm × 12.2 mm
otwór śr.
15 mm
dopasowywanie
thread for 24-400
kompatybilność
for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread
Opis ogólny
These hole caps do not come with septa.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)