Przejdź do
27173
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
502,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
23 mm × 85 mm × 18 mm
volume
22 mL
fitting
thread for 20-400
application(s)
general analytical
General description
Vials (volume 22 mL, clear glass vial, thread 20-400) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2715127023854190
description
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, pkg of 100 ea
description
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
description
volume 2 mL, thread for 8-425, pkg of 100 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial, graduated
feature
closure type screw top vial
fitting
thread for 20-400
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 13-425
volume
22 mL
volume
7 mL
volume
2 mL
volume
4 mL
material
clear glass vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial (with graduations)
material
clear glass vial
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)