Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
780,00 zł
material
amber glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
volume
40 mL
fitting
thread for 24-400
application(s)
general analytical
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea | description volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea | description volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea | description volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea |
| volume 40 mL | volume 40 mL | volume 40 mL | volume 4 mL |
| fitting thread for 24-400 | fitting thread for 24-400 | fitting thread for 24-400 | fitting thread for 13-425 |
| feature closure type screw top vial | feature closure type screw top vial | feature closure type screw top vial | feature closure type screw top vial |
| material amber glass vial | material clear glass vial | material clear glass vial | material amber glass vial |
| packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea |
| O.D. × H × I.D. 27.5 mm × 95 mm × 17 mm | O.D. × H × I.D. - | O.D. × H × I.D. - | O.D. × H × I.D. 14.75 mm × 45 mm × 8 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vials, screw top, amber glass (vial only)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?