Kluczowe dokumenty
SU860001
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Przezroczyste szklane zakręcane fiolki
Wybierz wielkość
100 EA
306,85 zł
306,85 zł
Cena katalogowa361,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
306,85 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
306,85 zł
Cena katalogowa361,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
27.5 mm × 95 mm
pojemność
40 mL
dopasowywanie
thread for 24-400
Zastosowanie
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)