Przejdź do
27162
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
507,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
21 mm × 70 mm × 12 mm
volume
15 mL
fitting
thread for 18-400
application(s)
general analytical
Application
It has been used in vapour trap for determining atmospheric water vapour for isotopic analysis. It has also been used in solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method during the determination of oxidation of freeze-dried chicken myofibrils spiked with methyl linoleate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
271112703127184
description
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 100 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea
description
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
volume
15 mL
volume
4 mL
volume
4 mL
volume
40 mL
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 24-400
material
clear glass vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial
O.D. × H × I.D.
21 mm × 70 mm × 12 mm
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
O.D. × H × I.D.
29 mm × 82 mm × 17 mm
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)